Imprimer
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBICL4071-250MGEA 448 EUR
APOSBICL4071-250MG APOSBICL4071-500MG APOSBICL4071-1G
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 55682-49-0