Imprimer
(S)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBICL4099-1MGEA 435 EUR
APOSBICL4099-1MG APOSBICL4099-2MG
(S)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
(S)-Flurbiprofen-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 162992-66-7