Imprimer
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBICL4287-5GEA 1550 EUR
APOSBICL4287-5G APOSBICL4287-1G APOSBICL4287-2G
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone ≥98%
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone
Formule: C₁₁H₁₄O₈
Poids moléculaire: 274,224 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122840
Numéro CAS: 79580-60-2