L-homopropargylglycine
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₉NO₂ Poids moléculaire: 127,141 g/mol Point de fusion: 244 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11052896 Numéro CAS: 98891-36-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...