Imprimer

bis(N-Boc)-2-deoxystreptamine

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBICR117-1GEA 0 EUR
APOSBICR117-1G APOSBICR117-500MG
bis(N-Boc)-2-deoxystreptamine
bis(N-Boc)-2-deoxystreptamine
Formule: C₁₆H₃₀N₂O₇
Poids moléculaire: 362,419 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111768
Numéro CAS: 189157-45-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR