Imprimer

6-Methylcyclohex-1-enecarboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBICR132-1GEA 286 EUR
APOSBICR132-1G APOSBICR132-5G APOSBICR132-10G
6-Methylcyclohex-1-enecarboxylic acid
6-Methylcyclohex-1-enecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
Poids moléculaire: 140,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19228164
Numéro CAS: 5726-56-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR