Imprimer

(S)-β2-homophenylalanine HCl salt

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBICR135-1GEA 1440 EUR
APOSBICR135-1G APOSBICR135-500MG APOSBICR135-200MG
(S)-β2-homophenylalanine HCl salt
(S)-β2-homophenylalanine HCl salt
Formule: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
Poids moléculaire: 215,677 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198209
Numéro CAS: 1010806-95-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR