Imprimer

Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBICR152-1GEA 757 EUR
APOSBICR152-1G APOSBICR152-500MG
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine
Formule: C₂₆H₃₁NO₄
Poids moléculaire: 421,529 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12925760
Numéro CAS: 288617-75-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR