Imprimer
Fusarenon X
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSBIF1007-1MGEA 364 EUR
APOSBIF1007-1MG APOSBIF1007-5MG
Fusarenon X
Fusarenon X
Formule: C₁₇H₂₂O₈
Poids moléculaire: 354,352 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078778
Numéro CAS: 23255-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I