4-Methylumbelliferyl nonanoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₉H₂₄O₄ Poids moléculaire: 316,391 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051220 Numéro CAS: 18319-93-2 |