Imprimer

Dithiobis(phenylazide)

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIPA118-100MGEA 154 EUR
APOSBIPA118-100MG
Dithiobis(phenylazide)
Dithiobis(phenylazide)

Photoreactive -Cleavable


Ref: Mikkelsen,R.B and Wallach,D.F.H. (1976) J.Biol.Chem.251, 7413Ref: Sakai,K, et al. (1989)Biochem.Acta.985, 51

Formule: C₁₂H₈N₆S₂
Poids moléculaire: 300,362 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00049054
Numéro CAS: 37434-06-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR