Imprimer

Sulphosuccinimidyl (4-azidosalicylamido)hexanoate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIPA125-100MGEA 147 EUR
APOSBIPA125-100MG
Sulphosuccinimidyl (4-azidosalicylamido)hexanoate
Sulphosuccinimidyl (4-azidosalicylamido)hexanoate

Photoreactive -Primary amine reactive Iodinatable


Ref: Ji, T.H, et al(1982) Anal.Biochem. 121, 286-289

Formule: C₁₇H₁₉N₅O₉S
Poids moléculaire: 469,426 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153608
Numéro CAS: 184533-12-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR