Imprimer
Amino-PEG10-t-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBIPG1078-250MGEA 671 EUR
APOSBIPG1078-250MG
Amino-PEG10-t-butyl ester
Amino-PEG10-t-butyl ester
Formule: C₂₇H₅₅NO₁₂
Poids moléculaire: 585,725 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26127812
Numéro CAS: 1818294-42-6