Imprimer

Azido-PEG3-aldehyde

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIPG1122-100MGEA 713 EUR
APOSBIPG1122-100MG
Azido-PEG3-aldehyde
Azido-PEG3-aldehyde
Formule: C₉H₁₇N₃O₄
Poids moléculaire: 231,249 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28976706
Numéro CAS: 1807530-10-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR