Azido-PEG4-PFP ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₂₀F₅N₃O₆ Poids moléculaire: 457,349 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20926373 Numéro CAS: 1353012-00-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...