Imprimer
Biotin-PEG3-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSBIPG1198-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1198-100MG APOSBIPG1198-250MG
Biotin-PEG3-acid
Biotin-PEG3-acid
Formule: C₁₉H₃₃N₃O₇S
Poids moléculaire: 447,546 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22574817
Numéro CAS: 252881-76-8