Imprimer

Biotin-PEG3-alcohol

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIPG1204-100MGEA 734 EUR
APOSBIPG1204-100MG
Biotin-PEG3-alcohol
Biotin-PEG3-alcohol
Formule: C₁₆H₂₉N₃O₅S
Poids moléculaire: 375,484 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26142988
Numéro CAS: 289714-02-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR