Imprimer
Bis-Mal-Lysine-PEG4-TFP ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSBIPG1240-100MGEA 754 EUR
APOSBIPG1240-100MG
Bis-Mal-Lysine-PEG4-TFP ester
Bis-MAL-Lysine-PEG4-TFP ester
Formule: C₃₇H₄₅F₄N₅O₁₃
Poids moléculaire: 843,77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2173083-46-8