Imprimer

DNP-PEG4-acid

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIPG1383-250MGEA 0 EUR
APOSBIPG1383-250MG
DNP-PEG4-acid
DNP-PEG4-acid
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₁₀
Poids moléculaire: 431,395 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13184986
Numéro CAS: 858126-76-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR