Imprimer

Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIPG1411-500MGEA 379 EUR
APOSBIPG1411-500MG
Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH
Fmoc-NH-PEG3-CH2COOH
Formule: C₂₃H₂₇NO₇
Poids moléculaire: 429,463 g/mol
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13182400
Numéro CAS: 139338-72-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR