Imprimer

Hydroxy-PEG5-CH2CO2tBu

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIPG1438-250MGEA 734 EUR
APOSBIPG1438-250MG
Hydroxy-PEG5-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG5-CH2CO2tBu
Formule: C₁₆H₃₂O₈
Poids moléculaire: 352,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27977509
Numéro CAS: 1807530-05-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR