Imprimer

Hydroxy-PEG3-ethyl ester

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIPG1440-500MGEA 734 EUR
APOSBIPG1440-500MG
Hydroxy-PEG3-ethyl ester
Hydroxy-PEG3-ethyl ester
Formule: C₉H₁₈O₅
Poids moléculaire: 206,236 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22683283
Numéro CAS: 1379649-80-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR