Imprimer

Mal-PEG5-acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIPG1495-100MGEA 671 EUR
APOSBIPG1495-100MG
Mal-PEG5-acid
Mal-PEG5-acid
Formule: C₁₇H₂₇NO₉
Poids moléculaire: 389,398 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25424108
Numéro CAS: 1286755-26-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR