Imprimer

PEG7-Tos

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIPG1699-1GEA 513 EUR
APOSBIPG1699-1G
PEG7-Tos
PEG7-Tos
Formule: C₁₉H₃₂O₉S
Poids moléculaire: 436,517 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20926395
Numéro CAS: 42749-28-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR