Imprimer

S-acetyl-PEG3-alcohol

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIPG1758-250MGEA 483 EUR
APOSBIPG1758-250MG
S-acetyl-PEG3-alcohol
S-acetyl-PEG3-alcohol
Formule: C₈H₁₆O₄S
Poids moléculaire: 208,275 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22574787
Numéro CAS: 153870-20-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR