Imprimer

t-Boc-N-Amido-PEG36-acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSBIPG1809-100MGEA 858 EUR
APOSBIPG1809-100MG
t-Boc-N-Amido-PEG36-acid
t-Boc-N-amido-PEG36-acid
Formule: C₈₀H₁₅₉NO₄₀
Poids moléculaire: 1775,101 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21363214
Numéro CAS: 187848-68-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR