Imprimer

β-Zearalenol (de Gibberella zeae)

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSBIZL0114-10MGEA 350 EUR
APOSBIZL0114-10MG APOSBIZL0114-5MG APOSBIZL0114-1MG
β-Zearalenol (de Gibberella zeae)
β-Zearalenol
Formule: C₁₈H₂₄O₅
Poids moléculaire: 320,38 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151078
Numéro CAS: 71030-11-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR