Imprimer

Erbium(III) phosphate 99%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSIN1735-1GEA 51 EUR
APOSIN1735-1G
Erbium(III) phosphate 99%
Erbium(III) phosphate
Formule: ErPO₄
Poids moléculaire: 262,23 g/mol
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215989
Numéro CAS: 14298-38-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR