Imprimer

2-Chloro-6-(dimethylamino)nicotinic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR0065-1GEA 757 EUR
APOSOR0065-1G
2-Chloro-6-(dimethylamino)nicotinic acid
2-Chloro-6-(dimethylamino)nicotinic acid
Formule: C₈H₉ClN₂O₂
Poids moléculaire: 200,622 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861973
Numéro CAS: 959577-31-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR