Imprimer

2-Bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR01485-500MGEA 219 EUR
APOSOR01485-500MG
2-Bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
2-Bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Formule: C₆H₁₁BrO₃
Poids moléculaire: 211,054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046515
Numéro CAS: 75974-47-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR