9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1,4-benzodiazepin-5-one 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁N₃O Poids moléculaire: 177,203 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03265458 Numéro CAS: 328546-66-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...