Imprimer
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR01712-1GEA 337 EUR
APOSOR01712-1G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245443
Numéro CAS: 6516-89-8