Imprimer

2-(2-Phenylpyrrolidin-1-yl)nicotinic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR01728-1GEA 539 EUR
APOSOR01728-1G APOSOR01728-500MG APOSOR01728-50MG
2-(2-Phenylpyrrolidin-1-yl)nicotinic acid
2-(2-Phenylpyrrolidin-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 268,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245461
Numéro CAS: 904816-69-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR