Imprimer

6-(2-Pyridin-4-ylpyrrolidin-1-yl)nicotinic acid

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR01743-500MGEA 0 EUR
APOSOR01743-500MG APOSOR01743-50MG APOSOR01743-1G
6-(2-Pyridin-4-ylpyrrolidin-1-yl)nicotinic acid
6-(2-Pyridin-4-ylpyrrolidin-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 269,299 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245474
Numéro CAS: 904817-40-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR