Imprimer

4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer 95+%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR017542-500MGEA 65.5 EUR
APOSOR017542-500MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer 95+%
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer
Formule: C₈H₆Br₂N₄O₂
Poids moléculaire: 349,967 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445454
Numéro CAS: 1212466-82-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR