Imprimer
2-(2-Nitrophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR01777-500MGEA 205 EUR
APOSOR01777-500MG
2-(2-Nitrophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(2-Nitrophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉N₃O₄
Poids moléculaire: 283,239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01159447
Numéro CAS: 190121-93-8