Imprimer

1-Bromo-3-(but-3-en-1-yl)benzene

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR01861-1GEA 568 EUR
APOSOR01861-1G
1-Bromo-3-(but-3-en-1-yl)benzene
1-Bromo-3-(but-3-en-1-yl)benzene
Formule: C₁₀H₁₁Br
Poids moléculaire: 211,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319541
Numéro CAS: 161173-98-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR