Imprimer

3-(Cyclopentoxy)-4-methoxyphenyl isocyanate

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR0321-1GEA 0 EUR
APOSOR0321-1G
3-(Cyclopentoxy)-4-methoxyphenyl isocyanate
3-(Cyclopentoxy)-4-methoxyphenyl isocyanate

When melted, may contain small amount of sediment

Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 233,263 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (0,6 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00830921
Numéro CAS: 185300-51-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR