Imprimer

2,7-Diacetylfluorene

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR0328-1GEA 132 EUR
APOSOR0328-1G APOSOR0328-50MG APOSOR0328-250MG
2,7-Diacetylfluorene
2,7-Diacetylfluorene
Formule: C₁₇H₁₄O₂
Poids moléculaire: 250,292 g/mol
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045332
Numéro CAS: 961-27-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR