1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₂N₂O₂ Poids moléculaire: 168,193 g/mol Point de fusion: 218…220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022404 Numéro CAS: 702-62-5 |