Imprimer

2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR0378-1GEA 109 EUR
APOSOR0378-1G APOSOR0378-5G APOSOR0378-10G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonitrile
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonitrile
Formule: C₉H₇NO
Poids moléculaire: 145,158 g/mol
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00817052
Numéro CAS: 84944-75-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR