Imprimer

2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR0660T-25MGEA 328 EUR
APOSOR0660T-25MG
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
Formule: C₁₁H₁₁N₅
Poids moléculaire: 213,239 g/mol
Point de fusion: >280 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210329
Numéro CAS: 77500-04-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR