Imprimer

1-(4-Methoxybenzoyl)piperazine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR0809-1GEA 19 EUR
APOSOR0809-1G
1-(4-Methoxybenzoyl)piperazine
1-(4-Methoxybenzoyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 220,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02256020
Numéro CAS: 94747-49-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR