Imprimer

5-Phenoxy-2-furoic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

APOSOR100255-5GEA 216 EUR
APOSOR100255-5G APOSOR100255-1G
5-Phenoxy-2-furoic acid
5-Phenoxy-2-furoic acid
Formule: C₁₁H₈O₄
Poids moléculaire: 204,179 g/mol
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01925067
Numéro CAS: 60698-32-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR