Imprimer

4-(4-Cyclohexylphenyl)-2-(1-methylindol-3-yl)-4-oxobutanoic acid 90%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR10240-1GEA 241 EUR
APOSOR10240-1G
4-(4-Cyclohexylphenyl)-2-(1-methylindol-3-yl)-4-oxobutanoic acid 90%
4-(4-Cyclohexylphenyl)-2-(1-methylindol-3-yl)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₂₅H₂₇NO₃
Poids moléculaire: 389,487 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00170932
Numéro CAS: 937604-92-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR