Imprimer

[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thien-2-yl]methylamine

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR103656-500MGEA 0 EUR
APOSOR103656-500MG
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thien-2-yl]methylamine
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thien-2-yl]methylamine
Formule: C₉H₁₀N₂S₂
Poids moléculaire: 210,319 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02682054
Numéro CAS: 868238-07-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR