Imprimer
Diethyl 4-carboxyphenylphosphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR10696-1GEA 379 EUR
APOSOR10696-1G
Diethyl 4-carboxyphenylphosphonate
Diethyl 4-carboxyphenylphosphonate
Formule: C₁₁H₁₅O₅P
Poids moléculaire: 258,208 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01872486
Numéro CAS: 1527-34-0