Imprimer

2-[4-(Bromomethyl)benzyl]thiophene

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR110020-1GEA 361 EUR
APOSOR110020-1G
2-[4-(Bromomethyl)benzyl]thiophene
2-[4-(Bromomethyl)benzyl]thiophene
Formule: C₁₂H₁₁BrS
Poids moléculaire: 267,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13151981
Numéro CAS: 1007847-74-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR