Imprimer
4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR110027-1GEA 80 EUR
APOSOR110027-1G
4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
4-Cyclohexylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
Formule: C₁₁H₂₂N₄·HI
Poids moléculaire: 338,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368564
Numéro CAS: 849776-37-0