Imprimer

Ethyl 1-(4-aminophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR110033-1GEA 143 EUR
APOSOR110033-1G
Ethyl 1-(4-aminophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(4-aminophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 245,277 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313371
Numéro CAS: 260046-88-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR